3-Cloro-1-propanol 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
109290250 109291000 109295000
ACRO109290250EA 41.9 EUR
ACRO109290250 ACRO109291000 ACRO109295000
3-Cloro-1-propanol 98% estabilizado
3-Cloro-1-propanol
Formula: C₃H₇ClO
MW: 94.54 g/mol
Pto. Ebullición: 160…162 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1.13 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002943
Núm. CAS: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % Na2CO3