3-Cloro-1-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
C0270-25G C0270-500G C0270-100G
TCIAC0270-25GEA 34 EUR
TCIAC0270-25G TCIAC0270-500G TCIAC0270-100G
3-Cloro-1-propanol ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-1-propanol
Formula: C₃H₇ClO
MW: 94.54 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de fusión: -20
Pto. de inflamación: 82°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002943
Núm. CAS: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e3bc28bbde2ae9009c517902ab73cf07ac4d57c&vid=cc18e094de5aa98eddc8f67a9776bb5dbe9b204b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %