Perfluorohexano ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetradecafluorohexane
P0839-25G P0839-250G
TCIAP0839-25GEA 158 EUR
TCIAP0839-25G TCIAP0839-250G
Perfluorohexano ≥96.0% (por GC)
Perfluorohexano
Formula: C₆F₁₄
MW: 338.04 g/mol
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de fusión: -4
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000437
Núm. CAS: 355-42-0
EINECS: 206-585-0
Índice Merck: 14,07157
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=870333f28f624bbbe1379fc9ba8143c925ca85aa&vid=0dbd72d6f0b0b0a0ade73b079ba18d4eda103e3b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %