1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetilacetona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanodiona
H0476-25G H0476-5G
TCIAH0476-25GEA 123 EUR
TCIAH0476-25G TCIAH0476-5G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetilacetona ≥95.0% (por GC)
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetilacetona
Formula: C₅H₂F₆O₂
MW: 208,06 g/mol
Pto. Ebullición: 70°C
Densidad: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 32°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000426
Núm. CAS: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aa9bb4da2687196a00431957fbacc1ee392e6c2&vid=641c8447ba8822bc7cab3d2220bafbd5f5b26a4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %