1,4-Diiodoperfluorobutano ≥98.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Atención


Estabilización: Stabilised with copper chip

D2329-5G D2329-25G
TCIAD2329-5GEA 67 EUR
TCIAD2329-5G TCIAD2329-25G
1,4-Diiodoperfluorobutano ≥98.0% (por GC) estabilizado
1,4-Diiodoperfluorobutano
Formula: C₄F₈I₂
Pto. Ebullición: 63°C
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 2,5466 g/cm³ (0 °C)
Número MDL: MFCD00042263
Núm. CAS: 375-50-8
EINECS: 206-788-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14cd29f9fc43f62d2649cae88f2f692c4c3800d1&vid=14cd29f9fc43f62d2649cae88f2f692c4c3800d1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR