1,1,1-Trifluoroiodoetano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroethyliodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
T1148-25G
T1148-5G
TCIAT1148-25GEA
154
EUR
TCIAT1148-25G
TCIAT1148-5G
1,1,1-Trifluoroiodoetano ≥99.0% (por GC)
1,1,1-Trifluoroiodoetano
Formula:
C₂H₂F₃I MW: 209,94 g/mol Pto. Ebullición: 55°C Densidad: 2,1499 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00001082 Núm. CAS: 353-83-3 EINECS: 206-541-0 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...