1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Iodo-3,3,4,4,4-pentafluorobutane
P1817-25G P1817-5G
TCIAP1817-25GEA 260 EUR
TCIAP1817-25G TCIAP1817-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutano ≥98.0% (por GC)
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutano
Formula: C₄H₄F₅I
Pto. Ebullición: 100°C
Número MDL: MFCD00155910
Núm. CAS: 40723-80-6
EINECS: 255-055-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae32ca0becad1d787b20210a666755343522c048&vid=b93cd42d044775e9c9ab51189cc5df7d4dcfdf43&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %