Heptafluoro-2-iodopropano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoro-2-iodopropano
H0629-25G
H0629-100G
TCIAH0629-25GEA
76
EUR
TCIAH0629-25G
TCIAH0629-100G
Heptafluoro-2-iodopropano ≥95.0% (por GC)
Heptafluoro-2-iodopropano
Formula:
C₃F₇I MW: 295,93 g/mol Pto. Ebullición: 40°C Pto. de fusión: –56 °C Densidad: 2,077 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00042089 Núm. CAS: 677-69-0 EINECS: 211-643-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light red clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...