2,2,2-Trifluoroetanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: TFE
T0435-25G T0435-500G T0435-100G
TCIAT0435-25GEA 17 EUR
TCIAT0435-25G TCIAT0435-500G TCIAT0435-100G
2,2,2-Trifluoroetanol ≥99.0% (por GC)
2,2,2-Trifluoroetanol
Formula: C₂H₃F₃O
MW: 100,04 g/mol
Pto. Ebullición: 74°C
Pto. de fusión: -44°C
Densidad: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004672
Núm. CAS: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1986
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,09682
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de69945c97b32866e8f7fbfec3eac0d4d388baf&vid=b72d6e335400f7817bcad126cff4af5e24762dc3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %