2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H0746-1G
H0746-5G
H0746-25G
TCIAH0746-1GEA
23
EUR
TCIAH0746-1G
TCIAH0746-5G
TCIAH0746-25G
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanodiol ≥98.0% (por GC)
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanodiol
Formula:
C₅H₆F₆O₂ Pto. Ebullición: 112°C Pto. de fusión: 77,5 °C |
Número MDL:
MFCD00042434 Núm. CAS: 376-90-9 EINECS: 206-819-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 77.0 to 80.0 deg-C |