Trietilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: TEA
T0424-25ML T0424-500ML T0424-100ML
TCIAT0424-25MLEA 16 EUR
TCIAT0424-25ML TCIAT0424-500ML TCIAT0424-100ML
Trietilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Trietilamina
Formula: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19 g/mol
Pto. Ebullición: 89°C
Pto. de fusión: –115°C
Pto. de inflamación: –8°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009051
Núm. CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,09666
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b443bd39aa32ffdcb299b296a43e19ee31a6a9fa&vid=fae5595ba5e2f2a5ee6bc1c860c3c714175f981f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %