Tributilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

T0357-25ML T0357-500ML
TCIAT0357-25MLEA 18 EUR
TCIAT0357-25ML TCIAT0357-500ML
Tributilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tributilamina
Formula: C₁₂H₂₇N
Pto. Ebullición: 217°C
Pto. de fusión: –70°C
Densidad: 0,7771 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 74°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009431
Núm. CAS: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN: 2542
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,09618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=241763504005ba63b2472e70d918896745887279&vid=6de81f60e9e5d4502d36b2033877dac4f5ffe8ba&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR