Trihexilamina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tri-n-hexylamine, Tri(hex-1-yl)amine
T0442-25ML T0442-500ML
TCIAT0442-25MLEA 45 EUR
TCIAT0442-25ML TCIAT0442-500ML
Trihexilamina ≥95.0% (por GC)
Trihexilamina
Formula: C₁₈H₃₉N
MW: 269,51 g/mol
Pto. Ebullición: 265°C
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 0,7976 g/cm³ (21 °C)
Pto. de inflamación: 132°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009523
Núm. CAS: 102-86-3
EINECS: 203-062-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af369cb078e266cb8ed6cfea8e3cca7faa5580c0&vid=c41ae93bf58a4f66829128cab00f47ade884abfc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %