Isocianato de hexilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0492-25ML I0492-5ML
TCIAI0492-25MLEA 250 EUR
TCIAI0492-25ML TCIAI0492-5ML
Isocianato de hexilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de hexilo
Formula: C₇H₁₃NO
Pto. Ebullición: 164°C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 60°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037047
Núm. CAS: 2525-62-4
EINECS: 219-763-8
UN: 3080
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec71c6ad8393cde11a6a24ce862f6d0a4b1e6cb3&vid=b3133c011b90b256667cc4592d5abec439bd5c30&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %