Dodecilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane

D0980-25G D0980-400G
TCIAD0980-25GEA 16 EUR
TCIAD0980-25G TCIAD0980-400G
Dodecilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Dodecilamina
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
MW: 185,35 g/mol
Pto. Ebullición: 259°C
Pto. de fusión: 25…28 °C
Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008154
Núm. CAS: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=146afccfd1d4fef782e78d99863b1d1bfaf7b006&vid=7926c0694e919cffe0113ea18698fbabbe2e3b6a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR