Hexilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Hexylamine, 1-Aminohexane
H0134-25ML H0134-500ML H0134-100ML
TCIAH0134-25MLEA 16 EUR
TCIAH0134-25ML TCIAH0134-500ML TCIAH0134-100ML
Hexilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Hexilamina
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: –19 °C
Densidad: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 27°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008240
Núm. CAS: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN: 2734
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b8279b00ac09bbf6259ae7e2bc1e9223f0269d8&vid=36e4f259f35c6de7d206ad3b7a5e399ad03b7654&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %