Octadecilamina ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Octadecan-1-amine, 1-Octadecylamine, Stearylamine, 1-Aminooctadecane
O0014-25G O0014-500G
TCIAO0014-25GEA 16 EUR
TCIAO0014-25G TCIAO0014-500G
Octadecilamina ≥85.0% (por GC)
Octadecilamina
Formula: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Pto. Ebullición: 349°C
Pto. de fusión: 53°C
Densidad: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008159
Núm. CAS: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15e189ee24e52670f16ae2d3118eb55dad782377&vid=8392577880f0ccdbefef729ead64251a12a068bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %