Pentilamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
A0445-25ML A0445-500ML A0445-100ML
TCIAA0445-25MLEA 16 EUR
TCIAA0445-25ML TCIAA0445-500ML TCIAA0445-100ML
Pentilamina ≥98.0% (por GC)
Pentilamina
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
MW: 87.16 g/mol
Pto. Ebullición: 104°C
Pto. de fusión: -50
Pto. de inflamación: –1°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008236
Núm. CAS: 110-58-7
EINECS: 203-780-2
UN: 1106
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,00598
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=232c71f0db99ab3d80fe4f5535d29055e7d00b2e&vid=27757a1cfd682356788de031e4d14d34bca87aed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %