Propilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 1-Aminopropano

P0520-25ML P0520-500ML
TCIAP0520-25MLEA 17 EUR
TCIAP0520-25ML TCIAP0520-500ML
Propilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Propilamina
Formula: H₃CCH₂CH₂NH₂
MW: 59,11 g/mol
Pto. Ebullición: 48°C
Pto. de fusión: -83°C
Densidad: 0,7175 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -30°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008205
Núm. CAS: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
UN: 1277
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,07843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bf4361ef4e08cca4a1009b5680f2da1b0c45aa1&vid=54d11d828139ea09f57fd1ff2189f33b58225e2e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR