Isopropilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Aminopropano
I0165-25ML I0165-500ML
TCIAI0165-25MLEA 16 EUR
TCIAI0165-25ML TCIAI0165-500ML
Isopropilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Isopropilamina
Formula: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Pto. Ebullición: 34°C
Pto. de fusión: –95°C
Densidad: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –20°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008082
Núm. CAS: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN: 1221
ADR: 3,I
Índice Merck: 14,05209
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b255a7dbf91e4b3f2058bbd19b2d75ef64bf3b2&vid=037950ead81ef068f2748df4af047f6dc3832cfc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %