1-Etilpropilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1115-25ML A1115-100ML
TCIAA1115-25MLEA 66 EUR
TCIAA1115-25ML TCIAA1115-100ML
1-Etilpropilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Etilpropilamina
Formula: C₅H₁₃N
Pto. Ebullición: 91°C
Densidad: 0,7478 g/cm³ (17.5 °C)
Pto. de inflamación: 2°C
Número MDL: MFCD00008096
Núm. CAS: 616-24-0
EINECS: 210-471-6
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=189b3ce54959881c641fd75424614f466dab5d21&vid=189b3ce54959881c641fd75424614f466dab5d21&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %