1-Nitropropano 98,0 GC_ASSAY_METHOD

Proveedor: TCI
Atención

N0248-25G N0248-500G
TCIAN0248-25GEA 16 EUR
TCIAN0248-25G TCIAN0248-500G
1-Nitropropano 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Nitropropano
Formula: C₃H₇NO₂
MW: 89.09 g/mol
Pto. Ebullición: 131°C
Pto. de fusión: -108
Pto. de inflamación: 36°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007407
Núm. CAS: 108-03-2
EINECS: 203-544-9
UN: 2608
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,06626
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c96fc9fc79dcf358a056e0c4bae024f7a547c931&vid=ed51bbe5c367c2614f609c52ea317613d999cb23&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR