2-Nitropropano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
N0249-25G N0249-500G N0249-100G
TCIAN0249-25GEA 47 EUR
TCIAN0249-25G TCIAN0249-500G TCIAN0249-100G
2-Nitropropano ≥95.0% (por GC)
2-Nitropropano
Formula: C₃H₇NO₂
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: –91°C
Densidad: 0,9927 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 24°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007397
Núm. CAS: 79-46-9
EINECS: 201-209-1
UN: 2608
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,06628
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84bc0e9a271fa41efccc4fe402eb94f58a9cad6a&vid=0452c5354a59799552fc0fb6ae33bf943fdf6609&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %