Formaldehído dietilacetal ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Etilal, Dietoximetano
D0457-25ML
D0457-500ML
TCIAD0457-25MLEA
16
EUR
TCIAD0457-25ML
TCIAD0457-500ML
Formaldehído dietilacetal ≥99.0% (por GC)
Formaldehído dietilacetal
Formula:
C₅H₁₂O₂ MW: 104.15 g/mol Pto. Ebullición: 88 Pto. de fusión: -66 Pto. de inflamación: -6 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009246 Núm. CAS: 462-95-3 EINECS: 207-330-6 UN: 2373 ADR: 3 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |