Formaldehído dimetilacetal ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D0637-25ML
D0637-500ML
TCIAD0637-25MLEA
16
EUR
TCIAD0637-25ML
TCIAD0637-500ML
Formaldehído dimetilacetal ≥98.0% (por GC)
Formaldehído dimetilacetal
Formula:
CH₂(OCH₃)₂ Pto. Ebullición: 42°C Pto. de fusión: –105 °C Densidad: 0,821 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: -32°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008495 Núm. CAS: 109-87-5 EINECS: 203-714-2 UN: 1234 ADR: 3,II Índice Merck: 14,06012 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |