1-Butanol 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Alcohol n-butilico, n-Butanol
B0704-25ML B0704-500ML
TCIAB0704-25MLEA 16 EUR
TCIAB0704-25ML TCIAB0704-500ML
1-Butanol 99,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Butanol
Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 118°C
Pto. de fusión: -89
Pto. de inflamación: 37°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002964
Núm. CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3 III
IR: 01-2119484630-38
Índice Merck: 14,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22acb5593aeb78e15cdfd268f34568f6bc9f24e8&vid=869dc9e2787269422712eb56df11623dbea681f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %