1-Decanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0031-25ML D0031-500ML
TCIAD0031-25MLEA 16 EUR
TCIAD0031-25ML TCIAD0031-500ML
1-Decanol ≥98.0% (por GC)
1-Decanol
Formula: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Pto. Ebullición: 233°C
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 0,82634 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 117°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004747
Núm. CAS: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,02855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79a34b8a8f70866930af5080e16721bf487624c1&vid=5803a076f98f42757a8c74ef28e2406eb6ca11d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %