1-Dodecanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol
D0978-400G D0978-25G
TCIAD0978-400GEA 25 EUR
TCIAD0978-400G TCIAD0978-25G
1-Dodecanol ≥99.0% (por GC)
1-Dodecanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 22…24 °C
Densidad: 0,81976 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004753
Núm. CAS: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,03405
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3a29a4649591d9447c8b30b26c0a701ba984276&vid=64f9a3d2a22c428aa5c94f69337f61804f7bd587&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in EtOH almost transparency