1-Eicosanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Eicosanol
E0004-25G E0004-500G
TCIAE0004-25GEA 20 EUR
TCIAE0004-25G TCIAE0004-500G
1-Eicosanol ≥95.0% (por GC)
1-Eicosanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
MW: 298,55 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de fusión: 71,5 °C
Densidad: 0,88 g/cm³ (21 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002938
Núm. CAS: 629-96-9
EINECS: 211-119-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62240dec5a0eb626785cccc7444df1ae4bdc547e&vid=4e676cafecc3d7b85dad639e7c754728f8552d68&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 64.0 to 66.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity