1-Heptanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0033-25ML H0033-500ML
TCIAH0033-25MLEA 16 EUR
TCIAH0033-25ML TCIAH0033-500ML
1-Heptanol ≥98.0% (por GC)
1-Heptanol
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Pto. Ebullición: 177°C
Pto. de fusión: -34°C
Densidad: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 71°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002986
Núm. CAS: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Índice Merck: 14,04661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d94fb43809b000bdd5da7153a0758c73437d766&vid=17a1cce2592226e10b4f96f56b5eabbd912d2745&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %