1-Hexadecanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Alcohol cetílico, Alcohol palmitílico
H0071-500G
H0071-25G
TCIAH0071-500GEA
37
EUR
TCIAH0071-500G
TCIAH0071-25G
1-Hexadecanol ≥98.0% (por GC)
1-Hexadecanol
Formula:
H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH MW: 242.45 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004760 Núm. CAS: 36653-82-4 EINECS: 253-149-0 Índice Merck: 14,02028 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 49.0 to 51.5 deg-C |
Solubility in EtOH | almost transparency |