1-Hexanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Alcohol hexílico
H0130-25ML H0130-500ML
TCIAH0130-25MLEA 16 EUR
TCIAH0130-25ML TCIAH0130-500ML
1-Hexanol ≥98.0% (por GC)
1-Hexanol
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Pto. Ebullición: 157°C
Pto. de fusión: –45°C
Densidad: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 63°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002982
Núm. CAS: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,04697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28a9d5113911c26d1bf98c1e6b21346a05bdb7d4&vid=228629cd311f1a0c10ce094aabc81499e0038539&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %