1-Nonanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: n-Nonanol
N0292-25ML N0292-500ML
TCIAN0292-25MLEA 16 EUR
TCIAN0292-25ML TCIAN0292-500ML
1-Nonanol ≥99.0% (por GC)
1-Nonanol
Formula: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
MW: 144,26 g/mol
Pto. Ebullición: 214°C
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 0,8419 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 104°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002990
Núm. CAS: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,06679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e176a40da40d6563dac18750605e7a2d8d4ab06f&vid=7380dcc2ea3eea7a13c5184ffd94391be4fc2c99&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %