1-Octanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: n-Octanol
O0036-25ML O0036-500ML
TCIAO0036-25MLEA 16 EUR
TCIAO0036-25ML TCIAO0036-500ML
1-Octanol ≥99.0% (por GC)
1-Octanol
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Pto. Ebullición: 194°C
Pto. de fusión: -16°C
Densidad: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 83°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002988
Núm. CAS: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Índice Merck: 14,06751
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9584627f8f6f6ecf55152882b8588f2e0243e819&vid=c35011278d1014420092a0c07be1ccd7b82d3478&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %