1-Tetradecanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Tetradecyl alcohol, 1-Hydroxy tetradecane, Myristyl alcohol
T0084-25ML T0084-500ML
TCIAT0084-25MLEA 16 EUR
TCIAT0084-25ML TCIAT0084-500ML
1-Tetradecanol ≥98.0% (por GC)
1-Tetradecanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
MW: 214,39 g/mol
Pto. Ebullición: 173°C
Pto. de fusión: 37…39 °C
Densidad: 0,8 g/cm³ (60 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004757
Núm. CAS: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,06335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca9d9f427792eeb6956a9ca0b14ca336a6e8498b&vid=7c85acc1010a6addb6796947010fa7204a8508a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency