(±)-2-Decanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(±)-Methyl octyl carbinol, (±)-2-Hydroxy decane, 2-Decanol, (±)-Octyl methyl carbinol
D1379-25ML
D1379-5ML
TCIAD1379-25MLEA
293
EUR
TCIAD1379-25ML
TCIAD1379-5ML
(±)-2-Decanol ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Decanol
Formula:
C₁₀H₂₂O MW: 158,28 g/mol Pto. Ebullición: 211°C Pto. de fusión: –5 °C Densidad: 0,827 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 80°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004594 Núm. CAS: 1120-06-5 EINECS: 214-296-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...