(±)-2-Dodecanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (±)-Methyl decyl carbinol, (±)-Decyl methyl carbinol, 2-Dodecanol, (±)-2-Hydroxy dodecane
D2960-25G D2960-5G
TCIAD2960-25GEA 398 EUR
TCIAD2960-25G TCIAD2960-5G
(±)-2-Dodecanol ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Dodecanol
Formula: C₁₂H₂₆O
Pto. Ebullición: 129°C
Pto. de fusión: 19°C
Densidad: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004551
Núm. CAS: 10203-28-8
EINECS: 233-500-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3dd12dc6c08f7e8654857b65971a325b66ff073&vid=2905d0d8ac59ba6a92b206b6b1b26ba2a9c12234&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %