2-Propanol 99,5 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Alcohol isopropílico, IPA
I0163-25ML I0163-500ML
TCIAI0163-25MLEA 16 EUR
TCIAI0163-25ML TCIAI0163-500ML
2-Propanol 99,5 GC_ASSAY_METHOD
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Pto. Ebullición: 82°C
Pto. de fusión: -89
Pto. de inflamación: 15°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 14,05208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18e806821deef8407f9c98ddd1fc394f264b5ffc&vid=4ca18041ba1d57f6bb04959992492f9e0b4e10c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %