2-Propanol ≥99.8%, SPECTRONORM® para espectroscopia
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
84706.290EA 87.4 EUR
84706.290 84706.320
2-Propanol ≥99.8%, SPECTRONORM® para espectroscopia
2-Propanol
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formula: (CH₃)₂CHOH
Pto. Ebullición: 82 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=470d05c77c566a481e050dc3c1a5ad7a31d76272&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) ≥ 99.9 %
Solubility in water Passes test ACS
Acidity ≤ 0.0001 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0001 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Carbonyl compounds (as acetone) ≤ 20 ppm
Carbonyl compounds (as propionaldehyde) ≤ 20 ppm
Evaporation residue ≤ 5 ppm
Water ≤ 0.05 %
Absorbance (210 nm) ≤ 0.52
Absorbance (220 nm) ≤ 0.19
Absorbance (230 nm) ≤ 0.10
Absorbance (245 nm) ≤ 0.05
Absorbance (250 nm) ≤ 0.02
Absorbance (from 260 nm) ≤ 0.01
Transmittance (210 nm) ≥ 30 %
Transmittance (220 nm) ≥ 65 %
Transmittance (230 nm) ≥ 80 %
Transmittance (245 nm) ≥ 90 %
Transmittance (250 nm) ≥ 95 %
Transmittance (from 260 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1.0 ppb