3-Pentanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0057-25ML P0057-500ML
TCIAP0057-25MLEA 16 EUR
TCIAP0057-25ML TCIAP0057-500ML
3-Pentanol ≥98.0% (por GC)
3-Pentanol
Formula: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de fusión: –8°C
Pto. de inflamación: 34°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004574
Núm. CAS: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
UN: 1105
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,07120
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e30be3fe3432a0ce8eb0bbd03c675997f89dca24&vid=343437884c2d676a15e65f339fdd108e12709f8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %