Etilenglicol ≥99.5% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Glicol, 1,2-Dioxietano, 1,2-Etanodiol
E0105-25G E0105-500G
TCIAE0105-25GEA 16 EUR
TCIAE0105-25G TCIAE0105-500G
Etilenglicol ≥99.5% (por GC)
Etilenglicol
Formula: HOCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 196°C
Pto. de fusión: –13°C
Densidad: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002885
Núm. CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
IR: 01-2119456816-28
Índice Merck: 14,03798
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4c9f22821b86612a45ea543a96bcc9bce991f02&vid=ac6801d3f1a132d01ff47f2546f78a07757fc8c4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %