(±)-1,2-Pentanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1178-25ML
P1178-500ML
TCIAP1178-25MLEA
19
EUR
TCIAP1178-25ML
TCIAP1178-500ML
(±)-1,2-Pentanodiol ≥98.0% (por GC)
(±)-1,2-Pentanodiol
Formula:
C₅H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 210°C Densidad: 0,9802 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 104°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010736 Núm. CAS: 5343-92-0 EINECS: 226-285-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |