1,3-Propanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0486-25G P0486-500G P0486-100G
TCIAP0486-25GEA 18 EUR
TCIAP0486-25G TCIAP0486-500G TCIAP0486-100G
1,3-Propanodiol ≥98.0% (por GC)
1,3-Propanodiol
Formula: HO(CH₂)₃OH
Pto. Ebullición: 214°C
Pto. de fusión: –32 °C
Densidad: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 74°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002949
Núm. CAS: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Índice Merck: 14,09714
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a7363955f07cab3bfef1fd43027d3aa42893b8a&vid=3f075951cc0c100134ee17a06cca970f7421d13e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %