1,4-Butanodiol ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B0680-25G B0680-500G
TCIAB0680-25GEA 17 EUR
TCIAB0680-25G TCIAB0680-500G
1,4-Butanodiol ≥99.0% (por GC)
1,4-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 230 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,017 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 138°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002968
Núm. CAS: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c281d0a91720f5d38367fe22871eea0e56331fb&vid=8821f2654602a3f8bb033eb17bf2f6f5c5cd5473&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR