1,5-Pentanodiol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
P0050-25G P0050-500G
TCIAP0050-25GEA 16 EUR
TCIAP0050-25G TCIAP0050-500G
1,5-Pentanodiol ≥97.0% (por GC)
1,5-Pentanodiol
Formula: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Pto. Ebullición: 239°C
Pto. de fusión: -16
Pto. de inflamación: 135°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002978
Núm. CAS: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Índice Merck: 14,07117
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ece8ab9060d0d7b00fb9e681b7ae7509d9adf33&vid=bf4ac7ba7ea9c422434ff51e9a1b334c7c84c9d9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %