1,8-Octanodiol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,8-Dihydroxy octane
O0024-25G O0024-500G O0024-100G
TCIAO0024-25GEA 38 EUR
TCIAO0024-25G TCIAO0024-500G TCIAO0024-100G
1,8-Octanodiol ≥99.0% (por GC)
1,8-Octanodiol
Formula: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Pto. Ebullición: 166°C
Pto. de fusión: 58…61 °C
Densidad: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002989
Núm. CAS: 629-41-4
EINECS: 211-090-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f57cb98eee864cc03092493255716ffa5f8614ce&vid=d9d13664af550c9e86eea2345f5b9e71612bd14a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency