1,9-Nonanodiol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 1,9-Dihydroxy nonane, Nonane-1,9-diol

N0287-25G N0287-500G N0287-100G
TCIAN0287-25GEA 25 EUR
TCIAN0287-25G TCIAN0287-500G TCIAN0287-100G
1,9-Nonanodiol ≥98.0% (por GC)
1,9-Nonanodiol
Formula: C₉H₂₀O₂
MW: 160,26 g/mol
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de fusión: 45…46 °C
Densidad: 0,918 g/cm³ (50 °C)
Pto. de inflamación: 162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002991
Núm. CAS: 3937-56-2
EINECS: 223-517-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29a941b2b4969fcf792ab6a94acfda04da9a713d&vid=72b4d358709ee1725d04bbca9848d0bb13751fe7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR