2,4-Pentanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0670-25G P0670-500G
TCIAP0670-25GEA 49 EUR
TCIAP0670-25G TCIAP0670-500G
2,4-Pentanodiol ≥98.0% (por GC)
2,4-Pentanodiol
Formula: C₅H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 198°C
Pto. de fusión: ∼53 °C
Densidad: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004549
Núm. CAS: 625-69-4
EINECS: 210-907-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d576e4abe803c3847f1090a4056a27936a3bf740&vid=523b06e9965f9a4650c87826e6bdf1a5c8e2f08a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %