1-Butanotiol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
NBM, n-Butanotiol
B0685-25ML
B0685-500ML
TCIAB0685-25MLEA
16
EUR
TCIAB0685-25ML
TCIAB0685-500ML
1-Butanotiol ≥97.0% (por GC)
1-Butanotiol
Formula:
C₄H₁₀S Pto. Ebullición: 98°C Pto. de fusión: –116 °C Densidad: 0,841 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 2°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004905 Núm. CAS: 109-79-5 EINECS: 203-705-3 UN: 2347 ADR: 3,II Índice Merck: 14,01577 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...