1-Dodecanotiol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0970-25ML D0970-500ML
TCIAD0970-25MLEA 17 EUR
TCIAD0970-25ML TCIAD0970-500ML
1-Dodecanotiol ≥95.0% (por GC)
1-Dodecanotiol
Formula: C₁₂H₂₆S
Pto. Ebullición: 277°C
Pto. de fusión: -7°C
Densidad: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 128°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004885
Núm. CAS: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cb8f0414d802bd2b9aaed426862d0fa2168683f&vid=ceaf19d85f0a0f47bcdbdfd28d88f5a8060a4611&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %